SAB5600040
Anti-5-Methylcytosine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM231, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
5-mC
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM231, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.1- 1 μg/mL
dot blot: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)