Key Documents
SAB56000342
Sigma-Aldrich
Anti-ANO1 / DOG1 / TMEM16A Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM440, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anoctamin-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM440, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:400
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
This antibody reacts to human ANO1 / DOG1 / TMEM16A.
Immunogeno
A peptide corresponding to the internal region of DOG1
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2