SAB5500116
Anti-Haemoglobin Alpha Chain antibody, Rabbit monoclonal
clone SP212, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP212, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HBA1(3039) , HBA2(3040)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2