SAB5300529
Monoclonal Anti-BCL10 antibody produced in mouse
clone 4F8, ascites fluid
Sinonimo/i:
CARMEN, CIPER, CLAP, Me10, c-E10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F8, monoclonal
PM
26 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL-10(8915)
Categorie correlate
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against BCL-10
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)