SAB5300487
Monoclonal Anti-EGR1 antibody produced in mouse
clone 8A6, ascites fluid
Sinonimo/i:
AT225, G0S30, NGFI-A, TIS8, ZNF225
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A6, monoclonal
PM
57.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EGR1(1958)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against EGR1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)