SAB5300402
Monoclonal Anti-PRDM1 antibody produced in mouse
clone 5E7, ascites fluid
Sinonimo/i:
BLIMP1, MGC118922, MGC118923, MGC118924, PRDI-BF1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E7, monoclonal
PM
88 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRDM1(639)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against PRDM1