SAB5300367
Monoclonal Anti-SRC antibody produced in mouse
clone 1F11, ascites fluid
Sinonimo/i:
ASV, SRC1, c-SRC, p60-Src
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F11, monoclonal
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Categorie correlate
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against SRC
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)