SAB5300292
Monoclonal Anti-GATA1 antibody produced in mouse
clone 4F5, ascites fluid
Sinonimo/i:
ERYF1, GF-1, GF1, NFE1, XLTT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F5, monoclonal
PM
42.7
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATA1(2623)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against GATA1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3