SAB5300174
Monoclonal Anti-KLF15 antibody produced in mouse
clone 2G8, ascites fluid
Sinonimo/i:
DKFZp779M1320, KKLF
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G8, monoclonal
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF15(28399)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against KLF15
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3