SAB5300151
Monoclonal Anti-AIFM1 antibody produced in mouse
clone 4E7, ascites fluid
Sinonimo/i:
AIF, AIFM1, COXPD6, MGC111425, PDCD8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E7, monoclonal
PM
67 kDa
Reattività contro le specie
mouse, monkey, human, rat
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIF(9131)
Descrizione generale
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against AIF
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5300151-100UL | 4061837598364 |