SAB5300071
Monoclonal Anti-KARS antibody produced in mouse
clone 8G12C1, ascites fluid
Sinonimo/i:
KARS2, KIAA0070, KRS
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G12C1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KARS(3735)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against KARS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3