SAB5202686
Monoclonal Anti-Sulfotyrosine-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 7C5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
sulfation (Tyr)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2