SAB5202338
Monoclonal Anti-O-GalNAC-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 9B9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2