SAB5202254
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone S415-24
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S415-24, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABRA5(2558)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2