SAB5202152
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Atto 594 antibody produced in mouse
clone S398A-34
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S398A-34, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gabra4(140675)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)