Documenti fondamentali
SAB5201836
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC alpha-FITC antibody produced in mouse
clone 14E10
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14E10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
85kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2