SAB5201770
Monoclonal Anti-ENaC alpha antibody produced in mouse
clone 2G4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
85kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Scnn1a(25122)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2