SAB5201659
Monoclonal Anti-Task1 Potassium Channel - Percp antibody produced in mouse
clone S374-48, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-K2p3.1, Anti-KCNK3, Anti-Potassium channel subfamily K member 3, Anti-cTBAK 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S374-48, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 50 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcnk3(29553)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1