SAB5201474
Monoclonal Anti-Neuroligin - Apc antibody produced in mouse
clone S97A-31, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-KIAA1070, Anti-MGC45115, Anti-NLG 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S97A-31, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 120 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Nlgn1(116647)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)