SAB5201144
Monoclonal Anti-Lar/Ptprf - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S165-38, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- LARFN5C, Anti- LCA homolog, Anti-FLJ43335, Anti-LAR, Anti-PTPRF protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S165-38, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 85 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRF(5792)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)