SAB5201102
Monoclonal Anti-Glua1/Glur1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S355-1, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AMPA 1, Anti-GLUH 1, Anti-GluR K1, Anti-Glutamate receptor ionotropic AMPA 1, Anti-HBGR1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S355-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gria1(50592)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)