SAB5200763
Monoclonal Anti-Tarp Gamma2/4/8 (Stargazin) - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S245-36, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CACNG2, Anti-Ipr328, Anti-MGC123981, Anti-Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-2, Anti-Waggler
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S245-36, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 35-55 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Cacng2(84347)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)