SAB5200270
Monoclonal Anti-Vglut1 - Fitc antibody produced in mouse
clone S28-9, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-BNPI, Anti-SLC17A1, Anti-VGLUT 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S28-9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 52 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slc17a7(116638)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1