SAB5200093
Anti-Methylated Lysine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Methylated Lysine, Anti-N epsilon dimethyl lysine, Anti-methyl lysine, Anti-trimethyl lysine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
several mammalian species
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
methylation (Lys)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1