SAB5200077
Monoclonal Anti-KCNB1 antibody produced in mouse
clone S89-34, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-DRK1PC, Anti-Kcnb1, Anti-Kcr1-1, Anti-Kv2.1, Anti-Kv2.1, S89-34, Anti-Shab
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S89-34, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 105-125 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcnb1(25736)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1