SAB5200025
Monoclonal Anti-HCN2 antibody produced in mouse
clone S71-37, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- brain cyclic nucleotide gated channel 2, Anti-BCNG2, Anti-HAC1, Anti-HCN2, S71-37
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S71-37, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 95 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... HCN2(114244)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1