SAB4702067
Monoclonal Anti-CD138 APC produced in mouse
Sinonimo/i:
SDC, SYND1, syndecan 1
About This Item
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MI15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
( Human), ( Non-human primates), rat
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDC1(6382)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1