SAB4702025
Monoclonal Anti-EGFR PE produced in mouse
Sinonimo/i:
EGF-R, ERBB1, Her1, NISBD2, PIG61
About This Item
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EGFR1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
horse, ( Human)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1