SAB4702007
Monoclonal Anti-PSA Biotin produced in mouse
Sinonimo/i:
Kallikrein-3, Prostate-specific antigen, Semenogelase, Seminin
About This Item
Coniugato
biotin conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A67-B/E3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLK3(354)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1