SAB4702006
Monoclonal Anti-Cytokeratin 19 FITC produced in mouse
Sinonimo/i:
CK19, CYK19, K19, K1CS, KRT19
About This Item
Coniugato
FITC conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A53-B/A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT19(3880)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)