Documenti fondamentali
SAB4701116
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD73 antibody produced in mouse
clone AD2
Sinonimo/i:
CALJA, E5NT, NT5E, ecto-5´nucleotidase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AD2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NP_001191742.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NT5E(4907)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody AD2 recognizes CD73, a 70 kDa GPI-anchored 5´-nucleotidase expressed predominantly on T and B cell subsets, follicular dendritic cells and endothelial cells.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)