SAB4701100
Monoclonal Anti-CD162-APC antibody produced in mouse
clone TC2
Sinonimo/i:
CLA, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL-1, SELPLG, Selectin P ligand
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TC2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NM_003006.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELPLG(6404)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2