Documenti fondamentali
SAB4701083
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vimentin-APC antibody produced in mouse
clone VI-RE/1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VI-RE/1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 3 μg/mL
Numero d’accesso
NM_003380.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Descrizione generale
The antibody VI-RE/1 reacts with human vimentin, a 57 kDa intermediate filament protein expressed on a wide variety of mesenchymal and mesodermal cell types.
Immunogeno
Bacterially expressed full-length human vimentin
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)