Documenti fondamentali
SAB4701070
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD134-APC antibody produced in mouse
clone Ber-ACT35
Sinonimo/i:
ACT35, IMD16, OX40, TNFRSF4, TXGP1L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Coniugato:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
Clone:
Ber-ACT35, monoclonal
tecniche:
flow cytometry: 10 μL
citations:
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ber-ACT35, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NG_046896.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF4(7293)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody Ber-ACT35 (also known as ACT35) recognizes CD134 (TNFRSF4, OX40), an approximately 50 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on activated T cells.
Immunogeno
HTLV 1-transformed HUT-102 cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)