SAB4701064
Monoclonal Anti-CD8 antibody produced in mouse
clone LT8
Sinonimo/i:
LEU2, p32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LT8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
P01732
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD8A(925)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)