SAB4701059
Monoclonal Anti-CD222 antibody produced in mouse
clone MEM-240
Sinonimo/i:
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-240, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
P11717
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF2R(3482)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)