SAB4701008
Monoclonal Anti-alpha, betaTubulin dimer antibody produced in mouse
clone TU-10
Sinonimo/i:
TUBA, TUBB
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TU-10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB2A(7280)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico