Documenti fondamentali
SAB4700944
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNgamma
clone 4S.B3
Sinonimo/i:
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4S.B3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Numero d’accesso
NM_000619.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNG(3458)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 4S.B3 recognizes IFN-gamma, a 16-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells. Binds both glycosylated and non-glycosylated protein.
Immunogeno
Interferon gamma derived from human leukocytes
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.