Documenti fondamentali
SAB4700938
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD117/cKit antibody produced in mouse
clone 104D2
Sinonimo/i:
PBT, SCFR, c-Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
104D2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, bovine, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Numero d’accesso
P05532
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIT(3815)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 104D2 detects extracellular part of CD117 / c-Kit protooncogen.
Immunogeno
MOLM-1 megakaryocytic cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.