Documenti fondamentali
SAB4700896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr111) antibody produced in mouse
clone EM-55
Sinonimo/i:
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EM-55, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
P20963
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr111)
Informazioni sul gene
human ... CD247(919)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody EM-55 recognizes phosphorylated tyrosine 111 of CD3 zeta chain (CD247), which is a component of TCR/CD3 complex expressed on T cells.
Immunogeno
BP1 (pTyr111/123) - KLH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)