Key Documents
SAB4700895
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD88 antibody produced in mouse
clone S5/1
Sinonimo/i:
C5A, C5AR1, C5R1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S5/1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit, bovine, ferret, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Numero d’accesso
NP_001727.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C5AR1(728)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody S5/1 recognizes the CD88 protein, a 43 kDa receptor of C5a component of the complement cascade.
Immunogeno
Recombinant N-terminal peptide (Asp15-Asp27) of human C5aR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.