Key Documents
SAB4700879
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFG antibody produced in mouse
clone TFG-03
Sinonimo/i:
SPG57, TF6, TRKT3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TFG-03, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
Q92734
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFG(10342)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody TFG-03 recognizes TFG, an approximately 50 kDa protein with regulatory functions.
Immunogeno
Human recombinant protein Trx-his-NTFG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.