SAB4700867
Monoclonal Anti-CD11b antibody produced in mouse
clone ICRF44
Sinonimo/i:
CR3A, ITGAM, Integrin alpha M, Mac-1, alpha M integrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ICRF44, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000632
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAM(3684)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)