SAB4700858
Monoclonal Anti-CD99 antibody produced in mouse
clone 3B2/TA8
Sinonimo/i:
HBA71, MIC2, blood group Xg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B2/TA8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001122898.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD99(4267)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico