Key Documents
SAB4700839
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKAc antibody produced in mouse
clone 6D2.1
Sinonimo/i:
PKACA, PPNAD4, PRKACA, Proteinkinase Ac
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D2.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_002737
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKAC(5566)
Descrizione generale
The antibody 6D2.1 strongly reacts with human proteinkinase A catalytic (PKAc) alpha subunit, and weakly with PKAc gamma subunit (both around 40 kDa). The recognized epitope of PKAc alpha is identical between man, sheep, pig, ox and dog.
Immunogeno
Peptide corresponding to amino acids ESPAQNTAHLDQFERIK of human proteinkinase A c alpha (PKAc alpha).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.