Documenti fondamentali
SAB4700827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LYN antibody produced in mouse
clone LYN-01
Sinonimo/i:
JTK8, p53Lyn, p56Lyn
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LYN-01, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_002350.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LYN(4067)
Descrizione generale
The antibody LYN-01 reacts with Lyn (p56/p53), a non-receptor Src-family tyrosine kinase expressed in hematopoietic tissues.
Immunogeno
Bacterially expressed recombinant fragment of human Lyn (aa 8 - 238).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4700827-100UG