Documenti fondamentali
SAB4700787
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD157 antibody produced in mouse
clone SY11B5
Sinonimo/i:
BST1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SY11B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
BC012095
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BST1(683)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody SY11B5 recognizes CD157, an approximately 45 kDa GPI-anchored protein expressed mainly on monocytes, macrophages, granulocytes and bone marrow stromal cells.
Immunogeno
Human CD157
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.