SAB4700746
Monoclonal Anti-GRAP2/GADS antibody produced in mouse
clone UW40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GADS
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UW40, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRAP2(9402)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi