SAB4700702
Monoclonal Anti-CD62P-FITC antibody produced in mouse
clone AK4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-P-selectin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AK4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
tecniche
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELP(6403)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)