SAB4700698
Monoclonal Anti-CD55-PE antibody produced in mouse
clone MEM-118, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DAF
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-118, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD55(1604)
Categorie correlate
Descrizione generale
HLDA V; WS Code AS S016.
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)